Wire baskets, square and rectangular
160×160×160 mm
Catalog # BOCH10026
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Very good chemical and temperature resistance
Specifications
- W×D×H:160×160×160 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



