Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases

Stand bases

4,0 kg, 200×315×8 mm
Catalog # BOCH5037
Supplier:   BOCHEM
Stand bases
Catalog # BOCH5037
Supplier:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases

4,0 kg, 200×315×8 mm

Price
61,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, varnished.

  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot

 : DIN 12892

Specifications
  • W×D×H:
    200×315×8 mm
  • Weight:
    4,0 kg
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.