Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrochloric acid 37%

Hydrochloric acid 37%

Glass bottle, 2,5 L
Catalog # IBSA76021889.025
Corrosive
Irritant
Supplier:   IBS Stock Items
Hydrochloric acid 37%
Catalog # IBSA76021889.025
Supplier:  IBS Stock Items
CAS Number:  7647-01-0
Hydrochloric acid 37%

Glass bottle, 2,5 L

CAS Number:  7647-01-0
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2,5 L
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Product Details & Documents
Synonyms:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS Number:7647-01-0
  • Formula:HCl
  • MDL Number:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Boiling Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–30 °C
  • Density:1.18 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2,5 L

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.