Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pelles

Pelles

100 ml, 200 mm
Catalog # 231-0337
Supplier:   Brand
Pelles
Catalog # 231-0337
Supplier:  Brand
Pelles
Pelles

100 ml, 200 mm

Price
26,90 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents

En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.

  • Très bonne résistance chimique, incassables
  • Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Specifications
  • Capacité:
    100 ml
  • Longueur:
    200 mm
  • Cat. No.:
    231-0337
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.