Tiges de support, sans filetage
13 mm, 1250 mm
Catalog # BOCH5184
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable 18/10.
- Tiges pour socles
- Sans filetage
Specifications
- Ø:13 mm
- Longueur:1250 mm
- Seq:14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



