Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops

Weighing scoops

Weighing scoop, conical shape, 290 mm, 75 mm
Catalog # BOCH3605
Supplier:   BOCHEM
Weighing scoops
Catalog # BOCH3605
Supplier:  BOCHEM
Weighing scoops
Weighing scoops

Weighing scoop, conical shape, 290 mm, 75 mm

Price
48,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.

Specifications
  • Width:
    75 mm
  • Description:
    Weighing scoop, conical shape
  • Length:
    290 mm
  • Seq:
    02
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.