Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes

Storage Boxes

Blue, 595×395×165 mm
Catalog # 216-2873
Supplier:   Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes
Catalog # 216-2873
Storage Boxes
Storage Boxes

Blue, 595×395×165 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PP, coloured.
Ideal for a wide range of uses. With tightly fitting lid.

  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Very sturdy and economical
Specifications
  • Colour:
    Blue
  • Seq:
    08
  • W×D×H:
    595×395×165 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.