Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cooling systems, CoolSafe™

Cooling systems, CoolSafe™

CoolSafe™ box, PS, 140×216×165 mm
Catalog # DIVECSF-BOX
Supplier:   DIVERSIFIED BIOTECH
Cooling systems, CoolSafe™
Catalog # DIVECSF-BOX
Cooling systems, CoolSafe™
Cooling systems, CoolSafe™

CoolSafe™ box, PS, 140×216×165 mm

Price
93,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.

  • Durable
  • Temperature stable
  • Corrosion resistant

Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.

Specifications
  • Description:
    CoolSafe™ box, PS
  • Dimensions:
    140×216×165 mm
  • Seq:
    01
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.