Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cylinders, without lid

Cylinders, without lid

200 mm, 100 mm
Catalog # 216-4290
Cylinders, without lid
Catalog # 216-4290
Cylinders, without lid
Cylinders, without lid

200 mm, 100 mm

Price
21,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jars, made of glass or stainless steel, with base, without lids.

Suitable for storing dressing material, cotton, clinical thermometers, forceps and other instruments.

Ordering information: Lids with knob available must be ordered separately.

Specifications
  • Ext.Ø:
    100 mm
  • Height:
    200 mm
  • Seq:
    10
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.