SUSPENSION DE SPORES 10E3/0,1 ML POUR STERILISATION PAR VAPEUR 1 * 10 mL
Catalog # NAMSVGS-103
Fournisseur: CROSSTEX
SUSPENSION DE SPORES 10E3/0,1 ML POUR STERILISATION PAR VAPEUR 1 * 10 mL
Catalog # NAMSVGS-103
Fournisseur: CROSSTEX
Frequently Bought Together
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Gants en nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
Fournisseur: VWR Collection
Film de scellage pour application manuelle, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Mouchoirs en papier
Fournisseur: VWR Collection
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Gants en nitrile
Fournisseur: VWR Collection