Staining plates
10, Ø×D: 14×2 mm, 105×55×5 mm
Catalog # HECH40623010
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Specifications
- No. of wells:10
- Seq:01
- W×D×H:105×55×5 mm
- Well size:Ø×D: 14×2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



