Orders LinkContactUsLinkComponent
Hypodermic needles
Hypodermic needles
22, 38,1 mm
Catalog # POPR4045
Supplier:   CADENCE SCIENCE
Hypodermic needles
Catalog # POPR4045
Supplier:  CADENCE SCIENCE
Hypodermic needles
Hypodermic needles
22, 38,1 mm
Price
1 170,00 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Hypodermic needles are precision made and the points are machine ground to achieve uniform sharpness. The needle cannula are fabricated of type 304 stainless steel tubing. Precision grinding, micro-bead jet blasting, and ultrasonic cleaning assure they are burrs and debris free.
Specifications
  • Gauge:
    22
  • Length:
    38,1 mm
  • Seq:
    18
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.