Large Rectangular Waste Bins
310 L, 900×810×590 mm
Catalog # CORAG145821
Supplier: Gilac PROFESSIONNEL
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE.
- Mechanical and chemical resistance
- Durability and versatility
- Easy to clean
Specifications
- Capacity:310 L
- Seq:05
- W×D×H:900×810×590 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



