Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Large Rectangular Waste Bins

Large Rectangular Waste Bins

100 L, 595×555×475 mm
Catalog # 216-2880
Supplier:   Gilac PROFESSIONNEL
Large Rectangular Waste Bins
Catalog # 216-2880
Large Rectangular Waste Bins

100 L, 595×555×475 mm

Price
523,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

LDPE.

  • Mechanical and chemical resistance
  • Durability and versatility
  • Easy to clean
Specifications
  • Capacity:
    100 L
  • Seq:
    02
  • W×D×H:
    595×555×475 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.