Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Phosphate standard solutions

Phosphate standard solutions

Phosphate standard solution, 946 ml (NIST), 10 mg/l as PO4, 946 mL
Catalog # HACH1420416
Supplier:   Hach
Phosphate standard solutions
Catalog # HACH1420416
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Phosphate standard solutions
Phosphate standard solutions

Phosphate standard solution, 946 ml (NIST), 10 mg/l as PO4, 946 mL

CAS Number:  
Price
59,80 €
Log in for availability
1 * 946 mL
Product Details & Documents

Standard solution for accuracy checks in phosphate (phosphorus) determinations.

Specifications

Specifications

  • Concentration:
    10 mg/l as PO<sub>4</sub>
  • Cdt:
    946 mL
  • Désignation:
    Phosphate standard solution, 946 ml (NIST)

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.