Béchers, forme basse
150 ml, , 80 mm, 60 mm
213-0013
Verre borosilicaté en PYREX®, avec bec.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Autoclavable
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Avec bec, graduations blanches et zone d'étiquetage.
: ISO 3819 et DIN 12331 - bécher 10 000 ml complémentaire à la gamme ISO et graduations approximatives.
- Ø ext.:60 mm
- Capacité:150 ml
- Hauteur:80 mm
- Seq:06



