ContactUsLinkComponent
Chronomètre mécanique - 1/5 T30 mn - Temps simple Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne nécessite aucune pile ! Départ / Arrêt / RAZ par la couronne. Ne dispose pas d'un arrêt intermédiaire. Capacité 60 secondes / To 1 * 1 Pce
Catalog # MOIN100CH
Supplier:  MOINEAU
undefined
Chronomètre mécanique - 1/5 T30 mn - Temps simple Compteur de table mécanique à mouvement d'horlogerie avec remontoir. Ne nécessite aucune pile ! Départ / Arrêt / RAZ par la couronne. Ne dispose pas d'un arrêt intermédiaire. Capacité 60 secondes / To 1 * 1 Pce
Catalog # MOIN100CH
Supplier:  MOINEAU
Frequently Bought Together