Wire baskets
300×200 mm
Catalog # 216-2846
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Spot-welded grid 8×8×1 mm
- Reinforced edges
- Stowable handle
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Specifications
- Ø×H:300×200 mm
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



