Sample bottles without push-on Closure
31 ml, 62,2 mm, 30 mm
Catalog # 215-2627
Supplier: GRAVIS
Jump to:
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, without push-on cap.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
Informations de commande: Push-on PE caps are available separately.
Documents
SPVAE00943_TDS_EN
Fiche technique
Specifications
- Capacity:31 ml
- Height:62,2 mm
- Neck-Ø:30 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



