Bottles, narrow neck, with thread
30 ml
Catalog # 215-2604
Supplier: GRAVIS
Jump to:
Product Details & Documents
Glass, clear, amber or yellow.
- Neck Ø: 28 mm
- Good chemical and temperature resistance
- Amber coloured to protect light sensitive substances
Choice of various screw caps.
Ordering information: Supplied without screw caps - please order separately.
Packaging: Packaged in impermeable plastic packs.
Documents
Specifications
- Capacity:30 ml
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



