Hook connectors
Hook connector, Steel, powder coated, 13 mm
Catalog # 241-0382
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Nickel plated brass screw with plastic handle.
- For rods up to 13 mm
- Angle: 90°
Specifications
- Description:Hook connector
- Material:Steel, powder coated
- Seq:04
- For rod Ø:13 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



