Buffer solutions, ready to use
12,0, Glycine, Colourless, 20 °C, Plastic bottle, 1 L
Catalog # KRAF03093.3000
Supplier: Bernd Kraft
Jump to:
Product Details & Documents
- NIST traceable
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Pack type:Plastic bottle
- pH buffer type:Glycine
- Pk:1 L
- Reference temperature:20 °C
- Colour:Colourless
- pH value:12,0
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



