Adhesion slides
Adhesion slides with 12 wells (Ø = 5 mm)
N° de catalogue 631-9533
Fournisseur: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifications
- Description:Adhesion slides with 12 wells (Ø = 5 mm)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



