Electrode Plug Cable Combinations
Plug cable combinations, electrode socket, 5 m two core cable up to 80 °C, free end, 5 m
Catalog # SCOI285124654
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Electrode cables along with electrode socket, 1 m two core cable up to 80 °C, for resistance thermometer and 2-pole-conductivity cell without temperature sensor. Available with different cable length.
Documents
Specifications
- Description:Plug cable combinations, electrode socket, 5 m two core cable up to 80 °C, free end
- Length:5 m
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



