Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Catalog # BOCH5032
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Steel, varnished.
- With M10 threaded hole
- One adjustable foot
: DIN 12892
Specifications
- W×D×H:160×250×6 mm
- Weight:2,0 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



