Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, ceramic

Forceps, ceramic

Blunt, straight, serrated tips, White, 125 mm
Catalogus # 232-1633
Leverancier:   RSG
Forceps, ceramic
Catalogus # 232-1633
Leverancier:  RSG
Forceps, ceramic
Forceps, ceramic

Blunt, straight, serrated tips, White, 125 mm

Price
436,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These ceramic forceps are available with blunt tips (1 mm width) or with pointed tips.

Specificaties
  • Type:
    Blunt, straight, serrated tips
  • Colour:
    White
  • Length:
    125 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.