Funnel with short stem
150 mm, 16 mm, 150 mm
Catalog # 221-1728
Supplier: Kavalier
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, grade 3.3.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls.
: DIN 12445 and ISO 4798
Specifications
- Funnel O-Ø:150 mm
- Seq:16
- Stem O-Ø:16 mm
- Stem length:150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



