Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à essai en verre ordinaire, à bord droit (également appelés tubes Durham)

Tubes à essai en verre ordinaire, à bord droit (également appelés tubes Durham)

75 mm, 12 mm, 1 mm
Catalog # 212-1704
Tubes à essai en verre ordinaire, à bord droit (également appelés tubes Durham)
Catalog # 212-1704
Tubes à essai en verre ordinaire, à bord droit (également appelés tubes Durham)
Tubes à essai en verre ordinaire, à bord droit (également appelés tubes Durham)

75 mm, 12 mm, 1 mm

Price
19,40 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents

En verre sodo-calcique AR-Glas®.

  • Heavy wall (212-1700 suitable as Durham-Tube)
  • Good chemical and physical properties
  • Can also be used as disposable test tubes

Documents

Specifications
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1 mm
  • Longueur:
    75 mm
  • Seq:
    6
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.