Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Screwthread tubes, attachable

Screwthread tubes, attachable

GL 14, 12 mm, 100 mm
Catalog # 201-1601
Supplier:   witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Catalog # 201-1601
Supplier:  witeg Labortechnik
Screwthread tubes, attachable
Screwthread tubes, attachable

GL 14, 12 mm, 100 mm

Price
1,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass 3.3.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Screw thread GL. It is used by glassblowers in the construction of laboratory glassware.

Spécifications
  • Thread:
    GL 14
  • Tube ext.Ø:
    12 mm
  • Seq:
    01
  • Total length:
    100 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.