Rods, ceramic, round, solid, AL23
0,6 mm, 100 mm
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Documents
Specifications
- Ext.Ø:0,6 mm
- Length:100 mm
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



