Separating funnels, Squibb
2000 ml, 29/32 NS, 50 ml
Catalog # 527-1995
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. With or without graduations.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Socket size:29/32 NS
- Capacity:2000 ml
- Division:50 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



