Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes

Dishes

1 l, 90 mm, 175 mm
Catalog # 216-1241
Supplier:   RSG
Dishes
Catalog # 216-1241
Supplier:  RSG
Dishes
Dishes

1 l, 90 mm, 175 mm

Price
20,20 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel, ¹⁸/₁₀.

  • With folded edge; fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance

Round multipurpose dishes for a wide range of uses.

Ordering information: Each dish set (Cat. No. 216-1249) comprises one of each 1, 2 and 3 litre dishes.

Specifications
  • Ext.Ø:
    175 mm
  • Capacity:
    1 l
  • Height:
    90 mm
  • Seq:
    03
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.