Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripods

Tripods

With detachable legs, 180×210 mm
Catalog # RSGA493.180
Supplier:   RSG
Tripods
Catalog # RSGA493.180
Supplier:  RSG
Tripods
Tripods

With detachable legs, 180×210 mm

Price
60,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Separable tripods made from stainless steel.

Specifications
  • Int.Ø×H:
    180×210 mm
  • Description:
    With detachable legs
  • Seq:
    05
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 68,50 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.