Support rings
Anneau de support renforcé, avec attache, 160 mm
Catalog # RSGA281.160
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
- 8 mm rod
- Available with rubber covered rings
Specifications
- Ø int.:160 mm
- Désignation:Anneau de support renforcé, avec attache
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



