Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings

Support rings

Heavy support ring, with clamp, 50 mm
N° de catalogue 241-0320
Fournisseur:   RSG
Support rings
N° de catalogue 241-0320
Fournisseur:  RSG
Support rings
Support rings

Heavy support ring, with clamp, 50 mm

Prix
42,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These heavy-duty support rings are made from stainless steel.

  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Spécifications
  • Ø int.:
    50 mm
  • Description:
    Heavy support ring, with clamp
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.