Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Support rods, polished

12 mm, 1250 mm, M 10
Catalog # RSGA240.209
Supplier:   RSG
Support rods, polished
Catalog # RSGA240.209
Supplier:  RSG
Support rods, polished
Support rods, polished

12 mm, 1250 mm, M 10

Price
70,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.

Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Thread:
    M 10
  • Length:
    1250 mm
  • Seq:
    06
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.