Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases

Stand bases

160×250 mm, 2 kg, White
Catalog # 241-7869
Supplier:   R L ENTERPRISES
Stand bases
Catalog # 241-7869
Supplier:  R L ENTERPRISES
Stand bases
Stand bases

160×250 mm, 2 kg, White

Price
80,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Rectangular retort bases with M10 threaded hole in centre of short side.

  • Steel, with acrylic finish
  • Acid resistant surface
  • Non-slip rubber feet for a firm footing

Ordering information: Supplied without rods which need to be ordered separately.

Specifications
  • Colour:
    White
  • L×W:
    160×250 mm
  • Seq:
    05
  • Weight:
    2 kg
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.