Scoops
1500 ml, 390 mm
N° de catalogue USBE3726
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
- Good chemical resistance
- Excellent thermal resistance
- Light, robust and easy to use
Spécifications
- Capacity:1500 ml
- Length:390 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



