Stand plates
300×150 mm, 2,8 kg
Catalog # 241-7112
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Steel, powder coated. Firm, non slip stand. For a wide variety of uses. With M10 threaded hole on face side.
- Rubber feet for a firm footing
- Easy to clean
- Robust
Specifications
- L×W:300×150 mm
- Weight:2,8 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



