Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles

Extraction thimbles

28×100 mm, 1,5 mm
Catalog # 515-8918
Extraction thimbles
Catalog # 515-8918
Extraction thimbles
Extraction thimbles

28×100 mm, 1,5 mm

Price
111,00 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents

Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus to ensure optimal fit.

Specifications
  • Int.Ø×H:
    28×100 mm
  • Seq:
    11
  • Thickness:
    1,5 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.