Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories

Accessories

Extention tubing for dispenser up to 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm
Catalog # SOCO1.524
Supplier:   Socorex Isba
Accessories
Catalog # SOCO1.524
Supplier:  Socorex Isba
Accessories
Accessories

Extention tubing for dispenser up to 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm

Price
92,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Description:
    Extention tubing for dispenser up to 20 ml, PTFE, 600 mm, I.Ø 2,2 mm
  • Seq:
    01
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.