Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Erythromycin

Erythromycin

Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # SERA21208.02
Irritant
Marketsource
Supplier:   Serva
Erythromycin
Catalog # SERA21208.02
Supplier:  Serva
Marketsource
CAS Number:  114-07-8
Erythromycin

Glass bottle for solids, 5 g

CAS Number:  114-07-8
Price
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  (-)-Erythromycin
  • Numéro CAS:114-07-8
  • Formule:C₃₇H₆₇NO₁₃
  • Numéro MDL:MFCD00084654
  • Poids moléculaire:733.95 g/mol
  • Température de stockage:Ambient
  • EINECS:204-040-1
Spécifications

Spécifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g

Spécifications