Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bouchons à vis, Nalgene®

Bouchons à vis, Nalgene®

Replacement closure, 100 mm, blanc, PP
  216-8961
   Low Manufacturing Impact
Bouchons à vis, Nalgene®
  216-8961
   Low Manufacturing Impact
Bouchons à vis, Nalgene®
Bouchons à vis, Nalgene®

Replacement closure, 100 mm, blanc, PP

 
62,40 €
   
1 * 12 ST
 

En PP, coloré.

  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistants jusqu'à 135 °C
  • Autoclavables

Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.

 
  • Taille du bouchon:
    100 mm
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Replacement closure
  • Matière:
    PP
  • Seq:
    36
  • Cat. No.:
    216-8961
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.