Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2

VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2

, 20 kg, 30,0 ± mg
Catalog # 611-8428
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2
Catalog # 611-8428
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2
VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2

, 20 kg, 30,0 ± mg

Price
6 090,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli.

  • Fils de poids jusqu'à 500 mg en alliage de cobalt
  • Un numéro d'identification garantit la traçabilité des poids à partir de 1 g
  • La gravure laser améliore la lisibilité des marquages
  • Disponible avec ou sans certificat COFRAC

Adaptés aux balances électroniques de haute résolution.

Certifications: Conforme aux recommandations OIML R111.

Informations sur les accessoires:

Informations de commande: Tous les poids, de 1 mg à 20 kg, sont disponibles avec ou sans certificat COFRAC. Veuillez consulter notre site web ou contacter votre agence commerciale Avantor locale. Une gamme de jeux de poids est également disponible ; veuillez rechercher le produit « Jeux de poids d'étalonnage, Classe E2 ».

Livraison:

Emballage: Boîtier en plastique avec un film de protection sous vide pour garantir que le boîtier et le poids d’étalonnage sont bien protégés durant le transport.

Attention:

Specifications
  • Poids:
    20 kg
  • Seq:
    23
  • Tolérance:
    30,0 ± mg
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.