VWR®, Poids d'étalonnage, Classe E2
, 10 mg, 0,008 ± mg
Catalog # 611-8134
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Poids en acier inoxydable massif, anti-magnétique et poli.
- Fils de poids jusqu'à 500 mg en alliage de cobalt
- Un numéro d'identification garantit la traçabilité des poids à partir de 1 g
- La gravure laser améliore la lisibilité des marquages
- Disponible avec ou sans certificat COFRAC
Adaptés aux balances électroniques de haute résolution.
Certifications: Conforme aux recommandations OIML R111.
Accessories information:
Ordering information: Tous les poids, de 1 mg à 20 kg, sont disponibles avec ou sans certificat COFRAC. Veuillez consulter notre site web ou contacter votre agence commerciale Avantor locale. Une gamme de jeux de poids est également disponible ; veuillez rechercher le produit « Jeux de poids d'étalonnage, Classe E2 ».
Delivery information:
Packaging: Boîtier en plastique avec un film de protection sous vide pour garantir que le boîtier et le poids d’étalonnage sont bien protégés durant le transport.
Caution:
Specifications
- Poids:10 mg
- Seq:04
- Tolérance:0,008 ± mg



