VWR®, Poids blocs, classe M1
50 kg, 2500 ± mg, Avec certificat
Catalog # 611-8327
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Poids rectangualires en fonte (densité 7,2 g/cm³).
- Numéro d'identification unique et indélébile, garantissant la traçabilité
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifications: Conformité OIML et accréditation COFRAC.
Packaging: Les poids blocs sont fournis dans un emballage en carton, pour les protéger pendant le transport.
Documents
VWR® for Calibrations VWR® for Weighing
Documentation produit
Specifications
- Poids:50 kg
- Seq:008
- Tolérance:2500 ± mg
- Type:Avec certificat
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



