VWR®, Calibration Weights, Class M1
10 kg, 500 ± mg
Catalog # 611-8297
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Delivery information: All weights are supplied in plastic cases.
Documents
VWR® for Calibrations VWR® for Weighing
Documentation produit
Specifications
- Weight:10 kg
- Seq:22
- Tolerance:500 ± mg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



