Separating funnels, Squibb, Nalgene®
250 ml, 33 mm
Catalog # 527-0006
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Separating funnels, Squibb, Nalgene®
Catalog # 527-0006
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PPCO translucent, TFE stopcock, PP screw closure.
- Leakproof closure and stopcock
- Very good chemical resistance
- Autoclavable except for stopcock assembly
- TFE stopcock requires no lubrication
Specifications
- Capacity:250 ml
- Ø cap:33 mm
- Cat. No.:527-0006
- Environmental certification:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



