Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Calibration Weights, Class M1
VWR®, Calibration Weights, Class M1
200 mg, 0,6 ± mg
Catalog # 611-8257
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Calibration Weights, Class M1
Catalog # 611-8257
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Calibration Weights, Class M1
VWR®, Calibration Weights, Class M1
200 mg, 0,6 ± mg
Price
13,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Weights from 1 to 50 g are monobloc weights, with larger weights having an adjusting cavity.
Delivery information: All weights are supplied in plastic cases.
Specifications
  • Weight:
    200 mg
  • Seq:
    32
  • Tolerance:
    0,6 ± mg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.