Erlenmeyers avec bouchons à vis, DURAN®
1000 ml, 225 mm, 131 mm, GL 32
201-0376
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bouchon à vis rouge en PBT.
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale pour une grande résistance aux variations de température
Graduations de volume et zone d'étiquetage. Un joint recouvert de PTFE intégré dans le bouchon assure l'étanchéité totale des flacons.
With printed Retrace Code (batch identification).
- Ø ext.:131 mm
- Filetage:GL 32
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:225 mm
- Seq:08



